Documenti fondamentali
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
Scegli un formato
10 ML
CHF 163.00
50 ML
CHF 575.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 163.00
50 ML
CHF 575.00
About This Item
Formula condensata:
Pd(NO3)2
Peso molecolare:
230.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Concentrazione
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)