Documenti fondamentali
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
125 °C/45 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)