Documenti fondamentali
594458
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl isocyanide
97%
Sinonimo/i:
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 93.50
CHF 93.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 93.50
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 93.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
29-33 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxyphenyl isocyanide can be used to synthesize N-(isoquinolin-1-yl)-formamides via reaction with 2-alkynylbenzaldoximes in the presence of silver trifluoromethanesulfonate and bismuth triflate.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Multicatalytic Tandem Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes with Isocyanides"
Chen Z, et al.
AZo Journal of Materials Online, 351(16), 2702- 2708 (2009)
Hideaki Komiyama et al.
Nanotechnology, 26(39), 395302-395302 (2015-09-12)
We present an alternative approach to fabricating hexagonally arranged nanodot arrays of various metals by seed-mediated electroless plating with a cylinder-forming block copolymer thin film, PEO-b-PMA(Az), as a scaffold. Metal ions were selectively incorporated into PEO cylinders, followed by their