230766
(Trimethylsilyl)isothiocyanate
99%
Sinonimo/i:
Isothiocyanatotrimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Punto di fusione
−32.8 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N=C=S
InChI
1S/C4H9NSSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)