375683
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride
98%
Sinonimo/i:
TEPA
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?