Documenti
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H23N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-986-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
330 °C
Potenza
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. eboll.
330 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 193 °C
Densità
0.998 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup