375152
Benzeneselenol
97%
Sinonimo/i:
Phenyl selenol, Phenyl selenomercaptan, Selenophenol
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.616 (lit.)
P. ebollizione
71-72 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[SeH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Se/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
WDODWFPDZYSKIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?