Documenti fondamentali
374075
Sigma-Aldrich
Allyltrifluoroacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.335 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)