Key Documents
369268
Sigma-Aldrich
α-Methylferrocenemethanol
97%
Sinonimo/i:
1-(Ferrocenyl)ethanol, α-Ferrocenylethanol, α-Methylferrocenemethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, NSC 162110
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14FeO
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H9O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6,8H,1H3;1-5H;
NJPGTUIMEAOISI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition)
Reactant for:
  • Single-electron transfer living radical polymerization reactions
  • Preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents
  • Preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)