368830
1,3-Dichloroisoquinoline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
121-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc2ccccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-5H
BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3