Documenti fondamentali
218006
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-hydroxypyridine
99%
Sinonimo/i:
5-Chloro-3-pyridinol
Scegli un formato
10 G
CHF 239.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 239.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloro-3-hydroxypyridine undergoes Suzuki-Miyaura cross-coupling with 3-pyridylboronic acid in the presence of Pd catalyst to yield hydroxybiphenyls[1].
Applicazioni
5-Chloro-3-hydroxypyridine was used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robbins TA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 111-111 (1994)
Microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling of arylboronic acids with 1-bromo-2-naphthol, o-bromophenol, and o-chlorophenol.
Wawrzyniak P and Heinicke J.
Tetrahedron Letters, 47(50), 8921-8924 (2006)