368512
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
98%
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)umbelliferone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
pKa
7.26
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?