Documenti fondamentali
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium methyl sulfate
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 37.70
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 37.70
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3S(OSO3CH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)