Documenti fondamentali
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
Beilstein:
3208922
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)