Documenti fondamentali
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H12NO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCCC(N)P(O)(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)