Documenti fondamentali
366536
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Scegli un formato
1 G
CHF 213.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 213.00
About This Item
Formula condensata:
NH415NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Descrizione generale
Ammonium nitrate-15N is an inorganic salt containing 15N isotope
Applicazioni
Ammonium nitrate-15N is a commonly used compound in agriculture research as a tracer.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Laurence V Bindschedler et al.
Phytochemistry, 69(10), 1962-1972 (2008-06-10)
Hydroponic isotope labelling of entire plants (HILEP) is a cost-effective method enabling metabolic labelling of whole and mature plants with a stable isotope such as (15)N. By utilising hydroponic media that contain (15)N inorganic salts as the sole nitrogen source
Sally Taylor et al.
Pest management science (2018-04-01)
Current insect resistance management plans rely on refuges of plants without Bacillus thuringiensis (Bt) toxins to provide a gene pool of unexposed insects. Insects from refuges must mate with insects from Bt maize to slow resistance evolution. We used stable