Documenti fondamentali
487996
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
10 atom % 15N
Sinonimo/i:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Scegli un formato
50 G
CHF 378.00
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 378.00
About This Item
Formula condensata:
NH415NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Livello qualitativo
PM
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)