Documenti fondamentali
490806
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
60 atom % 15N
Scegli un formato
5 G
CHF 508.00
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 508.00
About This Item
Formula condensata:
Na15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
60 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
Punto di fusione
306 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)