366463
Methyl nitroacetate
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
195-198 °C (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5NO4/c1-8-3(5)2-4(6)7/h2H2,1H3
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in the preparation of aromatic and heteroaromatic linear (E)-α-nitro-arylpentenoates[1]
- to generate phenyliodonium ylide, used in the highly enantioselective and diastereoselective Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes[2]
- in the preparation of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate, via reaction with 4-nitrobenzylideneaniline[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?