Documenti fondamentali
259489
Sigma-Aldrich
1-Nitrobutane
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 468.00
CHF 468.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 468.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
1743017
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 468.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
NALZTFARIYUCBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Low-energy velocity map photoelectron imaging of 1-nitrobutane anions by photoelectron spectroscopy has been reported[1]. Hydrothermal reaction of 1-nitrobutane in high-temperature water has been reported[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher L Adams et al.
The Journal of chemical physics, 136(6), 064307-064307 (2012-03-01)
We present low-energy velocity map photoelectron imaging results for bare and Ar-solvated 1-nitropropane and 1-nitrobutane anions. We report the adiabatic electron affinity of 1-nitropropane as (223 ± 6) meV and that of 1-nitrobutane as (240 ± 6 meV). The vertical
Ge Sun et al.
The Journal of chemical physics, 152(24), 244303-244303 (2020-07-03)
Photodissociation dynamics of the jet-cooled n-butyl radical via the 3s Rydberg state and the s-butyl radical via the 3p Rydberg states in the ultraviolet region of 233 nm-258 nm, as well as the t-butyl radical via the 3d Rydberg states
Hydrothermal reactions of 1-nitrobutane in high-temperature water.
Iyer SD, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 9(1), 26-32 (1996)
Articoli
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.