Documenti fondamentali
365335
Sigma-Aldrich
Etioporphyrin I nickel
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36N4Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
λmax
392 nm
Stringa SMILE
CCc1c(C)c2cc3c(CC)c(C)c4cc5nc(cc6c(CC)c(C)c(cc1n2)n6[Ni]n34)c(C)c5CC
InChI
1S/C32H36N4.Ni/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;/h13-16H,9-12H2,1-8H3;/q-2;+2/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;
SPKLBIKKHWTZSI-UGIVYKKHSA-N
Descrizione generale
Nickel can be removed from nickel etioporphyrin (Ni-EP) by using supercritical water (SCW) at a temperature of 500°C and a pressure of 50MPa.
Applicazioni
Ni-EP can be used to fabricate a field effect transistor (FET).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nickel removal from nickel etioporphyrin (Ni-EP) using supercritical water in the absence of catalyst
Mandal PC, et al.
Fuel Processing Technology, 104, 67-72 (2012)
Field-effect transistor fabricated with nickel (II) etioporphyrin-I micrometer-sized crystals
Xu ZX, et al.
Applied Physics Letters, 93(22), 223305-223305 (2008)