363103
Alcol poli(vinilico)
average Mw 146,000-186,000, 87-89% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
PM
average Mw 146,000-186,000
Caduta di sfera
40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available