363065
Alcol poli(vinilico)
Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PAA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
crystals
PM
Mw 146,000-186,000
Caduta di sfera
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available