363138
Alcol poli(vinilico)
Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mw 31,000-50,000
Caduta di sfera
5.4-6.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a stabilizer in the synthesis of nanoparticles
- preparation of biodegradable polymeric nanoparticles for biomedical applications
- immobilization of glucose oxidase for the development of a biosensor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available