81365
Alcol poli(vinilico)
Mw ~130,000
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals
PM
Mw ~130,000
Grado di funzionalizzazione
86.7-88.7 mol% hydrolysis
~2,700 polymerization
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Viscosità
16-20 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available