Documenti fondamentali
362360
Sigma-Aldrich
3-Methoxyacrylonitrile, mixture of isomers
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC=CC#N
InChI
1S/C4H5NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H,1H3
IPCRTSDORDQHRO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxyacrylonitrile may be used in the synthesis of 5-amino-1-hydroxyethylpyrazole, an intermediate of cefoselis sulfate.[1] It may be used in the synthesis of 3-aminoacrylonitrile, an important intermediate for the synthesis of biologically active substances.2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 5-Amino-1-hydroxyethylpyrazole.
Zhon Y and Wu B.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 34(9), 431-432 (2003)