Documenti fondamentali
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
Sinonimo/i:
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
Scegli un formato
5 G
CHF 526.00
CHF 526.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 526.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]3CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.59
Beilstein:
1850371
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 526.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sterically demanding "risyl"group.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)