Documenti fondamentali
361356
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III) chloride polymer
Scegli un formato
1 G
CHF 91.30
CHF 91.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.30
About This Item
Formula condensata:
[C10H15Cl2Ru]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 91.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Entry points into pentamethylcyclopentadienyl chemistry of ruthenium.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)