Documenti
360791
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)
99%
About This Item
Formula condensata:
CH2[C6H2(CH3)2NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3