Vai a
476331
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenyl-1,1′-diyldioxy)dianiline
98%
Sinonimo/i:
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 82.40
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.51
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
235-985-8
MDL number:
CHF 82.40
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
InChI key
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
476323
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
mp
127-130 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)