Documenti
360783
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
99%
Sinonimo/i:
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
About This Item
Formula condensata:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3