36037
2′-(Dimethylamino)-2-biphenylyl-palladium(II) chloride Dinorbornylphosphine complex
≥99.0% (C)
Sinonimo/i:
Chloro-[2′-(dimethylamino)-2-biphenylyl]-(dinorbornylphosphine)-palladium, SK-CC01-A
Saggio
≥99.0% (C)
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
160-170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2PC3C[C@@H]4CC[C@H]3C4.CN(C)c5ccccc5-c6ccccc6[Pd]Cl
InChI
1S/C14H14N.C14H23P.ClH.Pd/c1-15(2)14-11-7-6-10-13(14)12-8-4-3-5-9-12;1-3-11-5-9(1)7-13(11)15-14-8-10-2-4-12(14)6-10;;/h3-8,10-11H,1-2H3;9-15H,1-8H2;1H;/q;;;+1/p-1/t;9-,10+,11+,12-,13?,14?;;
YMZCYRNVJBOOCT-SBADXZPPSA-M
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?