Documenti fondamentali
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.12
Beilstein:
1778576
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
95%
contiene
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)