255920
1,1′-(Azodicarbonyl)dipiperidine
99%
Sinonimo/i:
1,1′-Azobis(N,N-pentamethyleneformamide), ADD, Azodicarboxylic acid dipiperidide, NSC 356027, SR 4077
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(\N=N\C(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2/b14-13+
OQJBFFCUFALWQL-BUHFOSPRSA-N
Applicazioni
- Polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands
- (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation
- Optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction
- Aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions
- Glycosyl disulfides
- Pyridine ether PPAR agonists
- S-glycosyl amino acid building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis
- Histamine H3 receptor antagonists
Reactant for:
- Mitsunobu inversion reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3