35603
(+)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
(+)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
WGK 3