348953
Octyl cyanoacetate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?