28440
tert-Butyl cyanoacetate
≥97.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
P. eboll.
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup