Documenti fondamentali
A89901
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzonitrile
98%
Sinonimo/i:
2-Cyanoaniline, Anthranilonitrile
Scegli un formato
25 G
CHF 52.70
100 G
CHF 158.00
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 52.70
100 G
CHF 158.00
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Beilstein:
907187
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
267-268 °C (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Anthranilamide ≥98%
Sigma-Aldrich
A89804
Anthranilamide
Chrisoula Kakoulidou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 211, 111194-111194 (2020-08-01)
The interaction of the novel quinazoline (E)-4-(2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinyl)quinazoline (L) with Zn2+ was performed in the absence or presence of the non-steroidal anti-inflammatory drug sodium diclofenac (Nadicl) and resulted in the formation of complexes [Zn(L)2](NO3)2·MeOH (1·MeOH) and [Zn(L)(dicl-O)2]·MeOH (2·MeOH), respectively. The two
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time