Documenti
347434
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.36 (lit.)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methanol-1-d 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490296
Methanol-1-d