Documenti fondamentali
329347
Sigma-Aldrich
Ethanol-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
49.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3611 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.[1]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Bromoethane-d5 99 atom % D
Sigma-Aldrich
389455
Bromoethane-d5
1-Butanol-d10 99 atom % D
Sigma-Aldrich
302996
1-Butanol-d10
2-Propanol-d8 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
175897
2-Propanol-d8
Methanol-d3 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
343854
Methanol-d3
Acetic acid-d4 ≥99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
233315
Acetic acid-d4
Etanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanolo
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)