Documenti fondamentali
151904
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
C2H5OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.07
Beilstein:
1731246
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Saggio
≥99.00%
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.5-15 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.1000% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Descrizione generale
Ethan(ol-d) (Ethanol-OD) is a deuterated ethanol in which the proton of OH group has been replaced by the deuterium (D) atom. It is a deuterium labeled solvent.[1] It serves as a model compound for the Raman spectrometric evaluation of the fine structure of the OX (X = H, D) stretching vibrational profile arising from rotational isomerism.[2] Triethylorthocarbonate has been employed as a precursor for the preparation of high isotopic purity ethanol-OD.[1]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The origin of the triplet structure of the OD stretching vibrational Raman profile of ethanol-OD in the gas phase.
Schiel D and Richter W.
Chemical Physics Letters, 166(1), 82-86 (1990)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)