346217
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?