Documenti fondamentali
686301
Sigma-Aldrich
(S)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinonimo/i:
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (S)-4′-Bromo-1-phenylethanol
Scegli un formato
1 G
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 176.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.570
Densità
1.322 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric