Documenti fondamentali
345040
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-fluorotoluene may be used as starting reagent in the synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine, useful reagent for positron emission tomographic (PET) studies.[1] It may be used in the synthesis of methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Methyl 4-Bromo-2-methoxybenzoate.
Zhao HY and Chen BH.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 39(2), 92-92 (2008)
Synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine.
Kabalka GW, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 32(3), 290-293 (2000)