Documenti fondamentali
344400
Sigma-Aldrich
Copper(II) hydroxide phosphate
97%
About This Item
Formula condensata:
Cu2(OH)PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu++].O[Cu+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H3,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;/p-4
WCMHCPWEQCWRSR-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nádia M Duran et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(36), 7874-7884 (2017-08-18)
Nanoparticles properties such as solubility, tunable surface charges, and singular reactivity might be explored to improve the performance of fertilizers. Nevertheless, these unique properties may also bring risks to the environment since the fate of nanoparticles is poorly understood. This