Documenti fondamentali
343528
Sigma-Aldrich
Benzyl sulfone
99%
Sinonimo/i:
Dibenzyl sulfone
Scegli un formato
10 G
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 117.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Gruppo funzionale
phenyl
sulfone
Stringa SMILE
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
Benzyl sulfone is a cyclic sulfone. Benzyl sulfone (Dibenzyl sulfone) on pyrolysis at 290°C yields stillbene and toluene. Mechanism of pyrolysis of dibenzyl sulfones at 600-700°C has been reported.[1] Benzyl sulfone forms sodium salt with metallic sodium and with sodium ethoxide.[2] Cryoscopic behavior of benzyl sulfone was investigated.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Pyrolysis of Dibenzyl Sulfones.
Leonard Jr EC.
The Journal of Organic Chemistry, 27(5), 1921-1923 (1962)
Cyclic Sulfones. The Condensation of Ethyl Oxalate with Arylmethyl Sulfones.
Overberger CG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 2856-2859 (1950)
The Cryoscopic Behavior of Organic Compounds in Sulfuric Acid. II. Sulfides, Sulfoxides and Sulfones. Evidence for the Existence of New Sulfur Ions.
Szmant HH and Brost GA.
Journal of the American Chemical Society, 73(9), 4175-4177 (1951)