342122
1-Methyl-3-nitroguanidine
contains ~25% water
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
contiene
~25% water
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H6N4O2/c1-4-2(3)5-6(7)8/h1H3,(H3,3,4,5)
XCXKNNGWSDYMMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?