601470
Lithium-7Li2 carbonate
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Lithium carbonate-7Li2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 7Li
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
720 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li+].[7Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1+0
XGZVUEUWXADBQD-LDAMREJGSA-L
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.