201049
Lithium hydride
powder, −30 mesh, ≥95%
Sinonimo/i:
LiH
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
−30 mesh
Punto di fusione
680 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li.H
SIAPCJWMELPYOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids