Documenti fondamentali
340286
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylmalonate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
176-177 °C (lit.)
Densità
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)